Learn More
Gosselin™ Gerade Behälter
Entwickelt für die Probenahme und -lagerung und den Transport zum Labor. Gosselin™ Gerade Behälter sind mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss ausgestattet.
Marke: Gosselin™ TP35C-013
87.28 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bruchsicheres Polypropylen speziell für die Verwendung in Lebensmittel-, Molkerei- und Brauindustrie konzipiert
- LDPE-Schraubkappen enthalten
- Auslaufsichere Innenlippe verhindert Tropfen zwischen Gewinden
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
60 mL | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
33 mm | |
70 mm | |
Ohne Beschriftung |
Ja | |
Nicht steril | |
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
Naturfarben | |
Bakteriologische Anwendungen | |
Schraubverschluss aus LDPE mit leckagefreier Innenlippe | |
700/Packung |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25