Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsätze für Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,3 ml
0,34 mL
0,35 mL
0,5 mL
Höhe (metrisch):
29 mm
31 mm
Rückstandsvolumen (metrisch):
<4 μl
<8 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Specifications
Specifications
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Glas |
| Sterilität | Non-sterile |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Volumen (metrisch) | 0,34 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroprobenahme |
| Einsatztyp | Inserts for HPLC and GC Vials |
| Verpackungsart | 10 Packs of 100 |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <4 μl |
| Show More |