Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter
Thermo Scientific™ Sterilin™ Nicht pyrogene Behälter aus Polystyrol eignen sich für Sterilitäts- und Endotoxin-Prüfungen.
Marke: Thermo Scientific™ 190PYR
206.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese nicht-pyrogenischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol eignen sich besonders für Sterilitäts- und Endotoxintests.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Kennzeichnung mit Chargennummern für vollständige Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
Steril | |
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. Zertifiziert Endotoxin-frei bei <0.01 EU/m. | |
Pyrogenfreier Behälter | |
119,5 mm | |
50/Karton |
Ja | |
Zylindrisch | |
250 ml | |
Metall | |
65,5 mm | |
Bedruckt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M549150 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | 190PYR |
M540560 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | 190PYR |
M418890 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 190PYR |
M507200 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 190PYR |
M485010 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 190PYR |