Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter, 60 bis 250 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525838
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
100 ml
150 ml
250 ml
Verschlussmaterial:
Metall
Polyethylen
Beschriftung:
Bedruckt
Glatt
Ohne Beschriftung
Anzahl pro Karton:
120/Karton
200/Karton
300/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
120 Stück
200 Stück
300 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11379123
Marke: Thermo Scientific™ 125AM
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol mit Füllvolumen von 60 bis 250 ml eignen sich zur Aufnahme von Proben. Mit Durchflussdichtungsverschlüssen aus Kunststoff oder Metall.
In diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Gläsern aus Polystyrol mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 250 ml können Sie Proben aufbewahren. Die Gläser sind mit auslaufdichten Deckeln aus Kunststoff oder Metall lieferbar. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
Eigenschaften:
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
Hinweis:
Nur zur In-vitro-Verwendung.
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht erhältlich in Nordamerika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Form Zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 60 mL
Zertifizierung/Konformität Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. CE-Kennzeichnung entsprechend europäischer Richtlinie 98/79/EG.
Verschlussmaterial Metall
Durchmesser (metrisch) 44,5 mm
Höhe (metrisch) 61 mm
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anzahl pro Karton 300/Karton