Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Polypropylenbehälter mit Schraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Beschreibung
Entwickelt für die Probennahme und -lagerung und den Transport zum Labor.
- Kappe aus Polyethylen
- Auslaufsicherer Schraubverschluss
- Sterile oder unsterile Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 180 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 6 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Weithalsbehälter, zur einmaligen Verwendung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probennahme |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 264/Packung |
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Rot |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ gerader Polypropylenbehälter mit Schraubverschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur