Learn More
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser
Der sterile BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
Marke: BRAND™ 705748
50.52 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ Elektronische Pipetten
- BIO-CERT™ steril
- BIO-CERT™ Spitzen sind frei von DNA, RNase, Endotoxin und ATP
- 25 ml- und 50 ml-Größen mit einem Adapter
- Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spezifikation
50 mL | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Frei von Endotoxin, DNA, Rnase, ATP | |
Einzeln verpackt | |
25/Packung | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben |
Ungefiltert | |
Natural | |
Qualitätszertifikat/Reinheitszertifikat | |
Beta | |
Positive Verdrängung | |
25 | |
HandyStep Touch, HandyStep Touch S | |
PD-Spitze II |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013674 | Analysenzertifikat | 10/03/2025 | 705748 |
0000013120 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 705748 |
0000012582 | Analysenzertifikat | 29/11/2024 | 705748 |
0000011625 | Analysenzertifikat | 13/05/2024 | 705748 |
0000010319 | Analysenzertifikat | 01/03/2024 | 705748 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%