Learn More
Bel-Art™ Vibrasorb™ Preisgünstige Schwingungsdämpfung
Beschreibung
- Absorbiert Vibrationen bis hinunter zu 13 Hz bei einer maximalen Belastung von 16 kg (35 lb).
- Vier Vibro-Sorber™ Polster und Neoprenfüße stützen diese 64 mm (2,5 in.) großen Füße. dicke Plattformen
- Stoßfestes Polystyrolgehäuse
- Glatte, rutschfeste Neoprenarbeitsfläche; leicht zu reinigen
- Plattformfläche: 34 x 27,5 cm (13,5 x 11 in.)
- Maximales Traggewicht für eine effektive Vibrationsdämpfung: 11 kg (24 lb)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vibrationsdämpfungshalterung |
| Farbe | Weiß |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Breite (angloamerikanisch) | 34 cm |
| Breite (metrisch) | 27.5 cm |
| Material | Polystyrene |