Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Eppendorf-Qualität
GREENER_CHOICE
Diese Spitzen lassen sich problemlos handhaben und verhindern Beschädigungen an den Handschuhen. Eppendorf Combitips Advanced™ Standard Pipettenspitzen sind auf die gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors optimiert und werden in drei verschiedenen Reinheitsgraden angeboten. Somit findet sich für jede Anwendung die passende Spitze.
Marke:  Eppendorf™ 0030089456
109.99 EUR gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12694587
  • 116.46 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Spitzen lassen sich problemlos handhaben und verhindern Beschädigungen an den Handschuhen. Eppendorf Combitips Advanced™ Standard Pipettenspitzen sind auf die gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors optimiert und werden in drei verschiedenen Reinheitsgraden angeboten. Somit findet sich für jede Anwendung die passende Spitze.
  • Combitips advanced sind die idealen Systemkomponenten für alle Eppendorf Multipettes
  • Die 9 Volumengrößen (0.1 bis 50 ml) decken einen maximalen Bereich an Dosiervolumen in Schritten ab 100 Nanolitern je nach verwendeter Combitip ab.
  • Verlängerte Combitips in den Volumen 2.5, 5.0 und 10 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen.
  • Durch die individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Combitip Spitze schnell erkannt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
Unsteril
Nicht autoklavierbar
lose, in Beutel
100 Pk. (4 Beutel x 25 Pck.)
Blau
Eppendorf Multipette
Combitips Advanced
Zertifizierte Qualität
Ungefiltert
Farblos
Eppendorf Quality (Nicht steril)
Extra lang, Positive Verdrängung
Pipettenspitzen
Single-use
Ja
Polypropylen
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Eppendorf-Qualität > Farbcodiert: blau; Reinheit: Eppendorf Qualität; 5 ml