Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser
Artikelnummer. p-8806011 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 mL
0,5 mL
1,25 mL
10 ml
12,5 mL
1 ml
2,5 mL
25 mL
50 mL
5 mL
Verpackung:
100/Packung
25/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 16313176
Marke: BRANDTECH™ BRAND™ 705730
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der sterile BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
  • Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ Elektronische Pipetten
  • BIO-CERT™ steril
  • BIO-CERT™ Spitzen sind frei von DNA, RNase, Endotoxin und ATP
  • 25 ml- und 50 ml-Größen mit einem Adapter
  • Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
Diese Spitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,1 mL
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Natural
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Qualitätszertifikat/Reinheitszertifikat
Reinigungsnachweise Frei von Endotoxin, DNA, Rnase, ATP
Sterilisationsmethode Beta
Format Einzeln verpackt
Spitzenform Positive Verdrängung
Verpackung 100/Packung
Menge 100
Produkttyp Precision Dispenser Tips
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Skala Ja
Produktlinie PD-Spitze II
Material Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben