Learn More
Amersham™ CyDye™ 700 Goat-Anti-Mouse Secondary Antibody, Cytiva
Amersham™ CyDye™ NIR-labeled secondary antibodies are designed for quantitative fluorescent Western blotting.
Marke: Life Science products Cytiva 29360785
200.45 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24280" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fluorescence detection is a direct Western blotting method in which a secondary antibody is conjugated to a fluorophore, avoiding the need for ancillary detection reagents. Different fluorophores are available for signal detection at either visible light or near-infrared (NIR) wavelengths.
Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies are labeled with NIR fluorophores that emit light at wavelengths of 700 nm or 800 nm. By using Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies together with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies, you can perform multiplexed experiments.
Key benefits:
- Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
- Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
- Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
- Stable signals allow membranes to be stored and rescanned for future studies
Spezifikation
Western Blot | |
0.5 mg | |
2°C to 8°C, protected from light |
CyDye 700 | |
Secondary |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- AmershamTM CyDyeTM 700nm goat antimouse
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide
- UNKNOWN ACUTE-50.9 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 5.9% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.