Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Biopur™-Qualität
GREENER_CHOICE
Diese Pipettenspitzen erfüllen die hohen Anforderungen in modernen Laboren. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipettenspitzen erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven, aggressiven und toxischen Stoffen. Ein hermetisch dichter Stopfen verhindert eine Kontamination durch Aerosole.
Marke:  Eppendorf™ 0030089677
189.24 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12684597
  • 210.84 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Pipettenspitzen erfüllen die hohen Anforderungen in modernen Laboren. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipettenspitzen erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven, aggressiven und toxischen Stoffen. Ein hermetisch dichter Stopfen verhindert eine Kontamination durch Aerosole.
Combitips advanced sind die idealen Komponenten für alle Multipettes™. Durch die neue, individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Spitze schnell erkannt werden.
  • Ohne Gleitmittel
  • Farbkodierte Spitzengrößenerkennung
  • Trichtergeometrie vom Zylinder zum Rand verhindert Schäden an Handschuhen und ermöglicht angenehme Handhabung.
  • Funktion nach dem Direktverdrängungsprinzip
  • Die verlängerte Konstruktion ermöglicht ein vollständiges Entleeren nahezu aller üblichen Röhrchen.
  • Optimierte Graduierungen zur Erkennung des Flüssigkeitsvolumens
  • Automatische Combitip Erkennung und Volumenberechnung
  • 3D-Markierung am oberen Rand für problemlose Erkennung
  • Maximale Bandbreite durch neun Volumengrößen (0.1 bis 50 ml)
  • Staubfreie Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Farblos
Biopur™ (Steril)
Extra lang, Positive Verdrängung
Pipettenspitzen
Single-use
Ja
Polypropylen
Steril
Nicht autoklavierbar
Einzeln verpackt
100 Pck., einzeln blisterverpackt
Orange
Eppendorf Multipette
Combitips Advanced
Steril & PCR-fähig
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 92 % bei Geräten für Liquid Handling
    Aktionscode: 24150
    Gültig bis zum2025-03-14
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Eppendorf
    Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf Essentials
    Aktionscode: 24072
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Biopur™-Qualität > Farbcodiert: orange; Reinheit: Biopur-Qualität; 10 ml