Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – PCR
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12644617 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12644617
Marke: Eppendorf™ 0030089847
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Komfortable Handhabung ohne Beschädigung von Handschuhen. Eppendorf; Combitips advanced™ PCR-Pipettenspitzen werden den gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors gerecht.
Komfortable Handhabung ohne Beschädigung von Handschuhen.Eppendorf; Combitips advanced™ PCR-Pipettenspitzen werden den gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors gerecht.
Die Combitips advanced ersetzen die Combitips plus. Sie funktionieren nach dem Direktverdrängungsprinzip, weshalb sie immer das richtige gewünschte Volumen dispensieren, unabhängig von der Dichte und den Fließeigenschaften der Flüssigkeit. Die Arbeit mit radioaktiven, aggressiven, toxischen oder infektiösen Flüssigkeiten wird zudem sicherer, da durch den hermetisch abgedichteten Kolben eine Aerosol-Kontamination verhindert wird. Durch die neue, individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Spitze schnell erkannt werden.
  • Ideal für die Anwendung mit allen Eppendorf Repeaters™
  • Mit neun Volumengrößen von 0.1 bis 50 ml steht eine große Auswahl an Dispensierspitzen zur Verfügung.
  • Trichtergeometrie verhindert Schäden an Handschuhen und ermöglicht angenehme Handhabung.
  • Verlängerte Spitzen für eine vollständige Entleerung aller im Labor gängigen Gefäße
  • Handhabung mit nur einer Hand, da durch die Spenderbox mit Schütte die Spitzen stets griffbereit sind
  • Automatische Combitip Erkennung und Volumenberechnung
  • 3D-Design am oberen Rand zur einfachen Erkennung
  • Reinheitsgrad: PCR-reine Qualität – Aufteilung in 4 wiederverschließbare Beutel (25 Spitzen pro Beutel) für staubgeschützte Lagerung
  • In zusätzliche Reinheitsgraden erhältlich: Eppendorf Standardqualität oder Biopur™ (Bestell- Nummer 13-683-700 bis 726)
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich ELISA, RIA und PCR sowie Vorbereitung allgemeiner Proben oder andere serielle Pipettierarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 ml
Sterilität Unsteril
Farbe Crystal
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise PCR Clean (Nicht steril)
Format lose, in Beutel
Spitzenform Extra lang, Positive Verdrängung
Verpackung 100 Pck. (4 wiederverschließbare Beutel x 25 Pck.)
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Hellgrau
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf Multipette
Produktlinie Combitips Advanced
Material Polypropylen
Fit for Purpose PCR-fähig