Learn More
BRAND™ HandyStep™ Elektronischer Touch-Mehrfachdispenser
Der BRAND™ HandyStep™ Elektronische Touch-Mehrfachdispenser verfügt über Touchscreen-Bedienelemente für eine intuitive Bedienung.
Marke: BRAND™ 705200
834.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Im Standardmodus kann das Gerät mehrfach oder automatisch dispensieren, pipettieren und Favoriten speichern
- Erkennt automatisch BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsspitzen für Dispenser
- Langlebige Lithiumionenbatterie
- Automatischer Spitzenabwurf
- Mehrsprachig - Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch
- Induktive Ladestation verfügbar
Spezifikation
Standardspitzen für Mehrfachdispenser | |
PD-Tip™ II | |
HandyStep™ Touch™ | |
Elektronischer Mehrfachdispenser | |
PD-Tips II | |
6 cm | |
20 cm | |
100 bis 240 V |
Weiß | |
Polymer | |
1 | |
1 bis 50 ml | |
Ladegerät | |
5 cm | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ HandyStep™ Elektronischer Touch-Mehrfachdispenser > Volumenbereich: 1 μl bis 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur