Learn More
Cole-Parmer™ Pinzetten aus Edelstahl
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
Marke: Cole-Parmer™ 07287-08
Beschreibung
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
- Handgefertigte Spitzen für Genauigkeit und ausgezeichnete Spitzenhärte
- Mit Blendschutzbeschichtung zum Schutz der Augen
- Antimagnetisch und säurebeständig
Spezifikation
Schräg | |
4,25 in. | |
10,8 cm | |
Pinzette | |
Gerade |
Je | |
Edelstahl | |
Pinzetten | |
Je |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Pinzetten aus Edelstahl > Länge: 107.9 mm, abgewinkelt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur