Learn More
Fisherbrand™ Hochpräzise Pinzette mit gerader, verjüngter, ultrafeiner Spitze
Wird hauptsächlich für Mikroskopieanwendungen verwendet. Die hochpräzise Fisherbrand Pinzette mit ultrafeiner, verjüngter Spitze besteht aus antimagnetischem Edelstahl.
Marke: Fisherbrand™ 12000122
Beschreibung
Wird hauptsächlich für Mikroskopieanwendungen verwendet. Die hochpräzise Fisherbrand Pinzette mit ultrafeiner, verjüngter Spitze besteht aus antimagnetischem Edelstahl.
- Gerade, verjüngte, ultrafeine Spitze
- Feinste Spitzen erhältlich
- Aus antimagnetischem Edelstahl
Spezifikation
Gerade, verjüngt, ultrafein | |
Edelstahl | |
Pinzette | |
0,06 in. | |
Hoch | |
9,5 mm | |
Gerade |
4,25 in. | |
11,0 cm | |
Mikroskopie | |
1,5 mm | |
0,375 in. | |
Je |