Learn More
Cole-Parmer™ Spitz zulaufende Pinzette
Feine Spitzen für empfindliche und präzise Arbeit
Marke: Cole-Parmer™ 07289-04
Beschreibung
- Fein gearbeitete Pinzette aus Edelstahl
- Mit handgefertigter Spitze für Genauigkeit und ausgezeichnete Härte
- Mit Blendschutzbeschichtung zum Schutz der Augen
- Antimagnetisch, säureabweisend und säurebeständig
Spezifikation
Spitz zulaufend | |
Kohlefaser | |
Pinzetten | |
Steril |
5 in. | |
12.7 cm | |
Weiche und starke Pinzette |