Learn More
Fisherbrand™ Hochpräzisionspinzette mit um 45° gebogener, sehr feiner, verjüngter Spitze
Beschreibung
Maximale Sichtbarkeit bei vergrößerten Anwendungen. Die Fisherbrand Hochpräzisionspinzette mit sehr feiner, verjüngter, um 45° gebogener Spitze besteht aus antimagnetischem Edelstahl.
- Um 45° gebogene, sehr feine, verjüngte Spitze
- Aus antimagnetischem Edelstahl
Spezifikation
Sehr fein | |
4,5 in. | |
11,5 cm | |
0,06 in. | |
Hoch | |
10 mm | |
Gebogen |
Gebogen | |
Edelstahl | |
Pinzette | |
1,5 mm | |
0,393 in. | |
Je |