Learn More
Cole-Parmer™ ESD-sichere Kunststoffpinzetten mit flachen Duckbill-Spitzen
ESD-sichere Pinzetten, verstärkt mit Kohlefaser, bieten eine ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit.Diese Pinzetten eignen sich ideal für die Handhabung empfindlicher Materialien wie elektronischer Bauteile, mikromechanischer Teile, Glas- und Keramiksubstraten.
Marke:  Cole-Parmer™ 07387-17
13.11 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15657418
  • 14.28 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ESD-sicher
  • Verstärkt mit 30 % Kohlefaser
  • Verschleiß- und abriebfest
  • Starr, hohe Zug- und Biegefestigkeit
  • Flache Duckbill-Spitzen
  • Sichere Handhabung empfindlicher elektronischer Bauteile
Spezifikation
Spezifikation
Flach, Duckbill-Spitzen
ESD-sichere Kunststoff- und Carbonfaser
Empfindliche Materialien wie elektronische Bauteile, mikromechanische Teile, Glas und Keramiksubstrate
Unsteril
Flach, Duckbill-Spitzen
11,5 cm
ESD-sichere Kunststoffpinzetten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ ESD-sichere Kunststoffpinzetten mit flachen Duckbill-Spitzen > ESD-sichere Pinzette; Spitzenform:Flache Duckbill-Spitzen; Länge:11,5 cm