Learn More
Steris™ Autoklaven-Indikatorband
Ändert die Farbe bei Kontakt mit dem spezifischen Sterilisationsmittel. Ecolab™ Das Autoklav-Indikatorband zeigt die Exposition gegenüber dem Sterilisationsprozess an, ohne dass Packungen geöffnet oder Aufzeichnungen überprüft werden müssen.
Marke: Steris™ 0163
Beschreibung
- Gelbbraune Farbe, schlicht oder mit grünen Streifen
- Lieferbare Breiten: 24 oder 18 mm
- Länge: 50 m-Rolle
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Gelbbraun mit grünen Streifen | |
Unsteril | |
1 Rolle | |
50 m |
Autoklaven-Indikatorband, gelbbraun mit grünen Streifen | |
Klebeband zur Sterilisationsanzeige | |
Sterilisationsprozesse | |
24 mm x 50 m | |
24 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Steris™ Autoklaven-Indikatorband > Gestreift, 24 mm x 50 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur