Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17 und 21 Mikrozentrifugen
Mit einer Mikrozentrifugenleistung von bis zu 21.100 x g unterstützt sie Mikrovolumen-Protokolle wie die Herstellung von Nukleinsäure oder Proteinlysat und den Aufbau von PCR-Reaktionen.
Marke: Thermo Scientific™ 75002435
2344.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
View more versions of this product
Description
Beschleunigen Sie mit unserer Standard-Mikrozentrifuge die Probenvorbereitung für Mikrozentrifugenröhrchen mit bis zu 21.100 x g. Wenn unser Sorvall Legend Micro 21 mit unserer umfangreichen Auswahl an Mikrozentrifugenrotoren kombiniert wird, bietet diese Mikrozentrifuge Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, anwenderfreundlichen Laborgerät.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:- Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in nur 12 Sekunden.
- Wählen Sie aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren die ideale Lösung für Ihre Anwendung:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
- Unser Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 ml- bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
- Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
- Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
- Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
- Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Die Geräte entsprechen den aktuellsten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika.
Specifications
24 x 1,5/2 ml | |
21.100 × g | |
Umgebungstemperatur | |
Tischzentrifuge | |
Yes | |
Sorvall Legend Micro 21 | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.) | |
Sorvall™ | |
230 V |
14.800 U/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel | |
230 V, 50/60 Hz | |
Nein | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch) | |
23,1lb. (10,5 kg) | |
50/60 Hz | |
24x 1,5/2,0 ml-Rotoren mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Special Offers
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.