Learn More
Fisherbrand™ accuSpin 21 belüftete Mikrozentrifuge
GREENER_CHOICE
Die Fisherbrand accuSpin 21 Mikrozentrifugen mit einem Rotor von 24 x 1,5/2,0 ml und einem ClickSeal Bioabdichtungsdeckel bieten eine außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in nur 12 Sekunden.
Marke:  Fisherbrand™ 75003248
1437.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17606315
  • 2130.60 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebige und flexible Rotoren
  • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise
  • Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 ml- bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen
  • ClickSeal™ Bioabdichtungsösung
  • Ergonomisches Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie transparentes Design für mehr Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln
  • Geräuscharmes, anwenderfreundliches Design
  • Leichtere Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel
  • Schlanke, leichte und platzsparende Bauweise
  • Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten
  • Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml
21.000 × g
350 mm
24 x 1,5/2,0 ml-Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel
Yes
14.800 U/min
230 mm
240 mm
230 V
Nein
Videos
  • Fisherbrand accuSpin 21 Ventilated Microcentrifuge POTM January 2023 DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand accuSpin 21 Ventilated Microcentrifuge POTM January 2023 DE
  • Fisherbrand accuSpin 21 Ventilated Microcentrifuge POTM January 2023 EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand accuSpin 21 Ventilated Microcentrifuge POTM January 2023 EN
  • Fisherbrand - POTM - August DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:40
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:40
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand - POTM - August DE
  • Fisherbrand - POTM - August En
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:40
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:40
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand - POTM - August En
Name des Produkts
Fisherbrand™ accuSpin 21 belüftete Mikrozentrifuge > Belüftet