missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R
GREENER_CHOICE

Die neuesten 24-Platz-Mikrozentrifugen von Eppendorf, Centrifuge 5425 und Centrifuge 5425 R, bieten ergonomische Bedienung und eine breite Auswahl an Rotoren mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 21.300 x g.

Marke:  Eppendorf™ 5405000611

2472.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15871645

  • 2481.89 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben bietet die gekühlte Zentrifuge 5425 R mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturregelung.

  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
  • Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten (nur Zentrifuge 5425), Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
  • Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
  • OptiBowl™ Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Max. Rotorkapazität: 10 × 5,0 ml-Gefäße
  • Max. Drehzahl: 21.300 × g (15,060 U/min)

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R > Modell: Zentrifuge 5425 (EU-IVD), Drehknöpfe; Lieferumfang: ohne Rotor; gekühlt: Nein; elektrische Anforderungen: 230 V/50-60 Hz (EU);

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Die Zentrifuge 5425 ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann.Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.