Learn More
Biochrom Ultrospec™ 7000 UV-Vis Spektralphotometer
Das Ultraspec7000 ist ein leistungsstarkes, eigenständiges UV-Visible-Spektralphotometer mit Doppelstrahl, das für die täglichen Anforderungen des vielbeschäftigten Labors entwickelt wurde und viele verschiedene Anwendungen bewältigt. Entwickelt für einen robusten, kostengünstigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand.
Marke: Biochrom 29003605
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eigenständiges Gerät
- Farbiger Touchscreen gewährleistet einfache Bedienung
- Software für Wellenlängenscanning, feste Wellenlänge, Standardkennlinien, Kinetik und vorab gespeicherte Life-Science-Methoden
- Große Auswahl an Zubehör und Optionen lieferbar
Spezifikation
USB-Kabel, USB-Memory Stick | |
Ultrospec 7000 | |
UV-Vis Spektralphotometer | |
190 bis 1100 nm | |
Soll den täglichen Anforderungen des vielbeschäftigten Labors gerecht werden. | |
457 mm | |
±0,5 nm | |
<18 kg |
Touchscreen | |
2 nm | |
90 bis 250 V | |
30 V Wechselstrom | |
17,99 in. | |
2-Jahres-Gerät, 3-Jahres-Lampe | |
39.68 lb | |
20,98 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom Ultrospec™ 7000 UV-Vis Spektralphotometer > Ultrospec 7000
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur