Learn More
Thermo Scientific™ Pico™ und Fresco™ Mikrozentrifugen
Beschleunigen Sie die routinemäßige Probenvorbereitung mit dieser extrem schnellen (bis zu 21,000 xg) Mikrozentrifuge mit großzügigem Fassungsvermögen.
Marke: Thermo Scientific™ 75002415
2344.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die Thermo Scientific Pico 21 Mikrozentrifugen unterstützen Mikro-Reaktionsansätze wie etwa die Nukleinsäure-Herstellung, Proteinlysatpräparation und PCR-Probenvorbereitung – und all das mit einem bemerkenswert geringen Platzbedarf. Wählen Sie zwischen 7 leichten Mikrozentrifugenrotoren, die in nur 12 Sekunden eine Beschleunigung von bis zu 21,100 xg ermöglichen.
Unterstützung Ihrer Trennanforderungen im Mikrovolumenbereich durch:- Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21,000 x g in nur 12 Sekunden.
- Unter den 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren finden Sie auch für Ihre Anwendung den idealen Rotor:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
- Der Standardrotor verarbeitet in einer einzigen Reihe 24 Mikrozentrifugenröhrchen, von 1.5 ml-Röhrchen und 2.0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen.
- Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
- Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
- Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
- Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den aktuellsten Klinik- und Sicherheitsstandards und ist In-Vitro-Diagnostics (IVD)-konform gemäß 98/79/EC.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
21100 x G | |
Umgebungstemperatur | |
Tisch-Zentrifuge | |
Pico 21 Zentrifuge, luftgekühlt | |
Nein | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
23,1lb. (10,5 kg) | |
50/60 Hz |
14.800 U/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel | |
230 V, 50/60 Hz | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.) | |
Thermo Scientific | |
230 V |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31