Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17 Mikrozentrifuge
Diese kompakte Mikrozentrifuge bietet eine große Kapazität und ermöglicht die schnellere Aufbereitung von Routineproben bei 17,000 xg.
Marke: Thermo Scientific™ 75002430
1854.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Verarbeiten Sie Proben in kürzester Zeit mit Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 Mikrozentrifugen. Die kompakten und anwenderfreundlichen Geräte bieten ein Höchstmaß an Produktivität, Einsatzvielfalt, Sicherheit und Bedienkomfort. Leichtgewichtige Mikrozentrifugenrotoren für den Laboralltag, ausgelegt für Beschleunigungen bis 17,000 x g.
Unterstützung Ihrer Ansprüche an Mikrovolumentrennung durch:- Leistungsverhalten bis zu 17,000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
- Auswahl aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch leichte Polymerrotoren.
- Standard-Rotor bedient 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
- Ergonomischer Rotor zum Öffnen und Schließen mit einem Klick sowie transparentes Design für zusätzliche Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
- Keine Notwendigkeit von Adaptern durch einzigartigen zweireihigen Rotor.
- Vereinfachung des Betriebs mit intuitiven Bedienelementen, gut ablesbaren Displays und schnellem Verschluss des Zentrifugendeckels mit einem Klick.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen.
- Leise Leistungserfüllung fördert eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den neuesten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der In-vitro-Diagnostik-Richtlinie 98/79/EG.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
17,000 xg | |
Umgebungstemperatur | |
Tischzentrifuge | |
Sorvall Legend Micro 17 Zentrifuge, belüftet | |
2 Jahre | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.) | |
Sorvall™ | |
230 V |
13.300 U/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel | |
230 V, 50/60 Hz | |
Nein | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch) | |
23,1lb. (10,5 kg) | |
50/60 Hz | |
24x 1,5/2,0 ml-Rotoren mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
Tage
267Stunden
22Minuten
8Sekunden
48 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31