Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Mikro 21R Mikrozentrifuge, gekühlt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10756090
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Rotor:
18x zweireihiger 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel
24 x 1,5/2,0 ml-Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel
24x 1,5/2,0 ml-Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel, 18x doppelreihiger 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10756090
Marke: Thermo Scientific™ 75002445
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Zentrifugieren von 24 x 2 ml bei bis zu 21,100 x g mit Kühlung, um die routinemäßige Vorbereitung von Mikrozentrifugenröhrchen zu beschleunigen.
Die Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R Mikrozentrifugen eignen sich ideal für den täglichen Laboreinsatz bis 21,100 x g und liefern hervorragende Verarbeitungsleistung, einzigartige Sicherheitsfunktionen und eine breite Palette an Mikrozentrifugenrotoren und Zubehör für die Verarbeitung von Mikrozentrifugenröhrchen. Die Kühlfunktion bietet Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:
  • Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in nur 12 Sekunden.
  • Modelle mit Kühlfunktion bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
  • Unter den 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren finden Sie auch für Ihre Anwendung den idealen Rotor:
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
    • Der Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen.
    • Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
    • Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
  • Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
  • Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Entspricht den aktuellsten Klinik- und Sicherheitsstandards und ist In-Vitro-Diagnostics (IVD)-konform gemäß 98/79/EC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 14.800 U/min
Max. RZB 21.100 × g
Geräuschpegel 50 dB(A)
Temperaturbereich -9 bis +40 °C
Zertifizierung/Konformität CSA, CE, IVD
Typ Tisch-Zentrifuge
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Modell Sorvall Legend Micro 21R
Gewährleistung 2 Jahre
Gekühlt Ja
Laufzeit 1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
Standards IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch)
Abmessungen (H x B x T) 33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.)
Nettogewicht 62,0lb. (28,0 kg)
Produktlinie Sorvall
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Rotor 24 x 1,5/2,0 ml-Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel