Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Für Behälter mit schmaler Öffnung
Marke:  Fisherbrand™ TO/53/CREAM
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11578132
  • 35.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Behälter mit kleiner Öffnung
  • Stopfen mit Kerbungen außen
  • Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
  • Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
  • Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
24 mm
Für Behälter mit 2.55 bis 2.65 cm Innendurchmesser
1
Naturkautschuk
5,5
Für Behälter mit schmaler Öffnung
53 mm
Cremefarben
Umdreh-Septumstopper
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen > Cremefarben;53 mm gesamt