Learn More
Fisherbrand™ GT1 Tischzentrifugenpakete
Fisherbrand™ GT1-Tischzentrifugen kombinieren eine kompakte Größe mit flexibler Bedienung und sind somit die ideale Wahl für Molekularbiologie-Labore. Erhältlich in belüfteten oder gekühlten Ausführungen
Marke: Fisherbrand™ 50156859
4482.07 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Zentrifuge GT1R, Rotor TX-150, ClickSeal Deckel, Röhrchenadapter
Beschreibung
- GT1R gekühltes Modell
- Kompakte Größe mit minimaler Stellfläche auf dem Labortisch
- Inklusive TX-150 Ausschwingrotor mit Adaptern für 4 x 50 ml oder 8 x 15 ml konische Röhrchen
- Anwenderfreundlicher Direktzugriff mit vorgespeicherten Protokollen
- Display mit Hintergrundbeleuchtung und mehreren Sprachoptionen
- Schneller Rotorwechsel per Knopfdruck mit dem Auto-Lock™ Rotorwechselsystem
- Korrosionsbeständige und schmierende kreuzweise Rotorbeschichtung
- Mit ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckeln
- Optional ist ein Mikroliter-Rotor mit hoher Drehzahl für molekularbiologische Anwendungen lieferbar
- Reinigung mit Handschuh und Wischtuch, waschmitteltauglich
- Zwei Jahre Garantie
Spezifikation
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, UL-gelistet, CE-Kennzeichnung, Zertifizierte Bioabdichtung | |
3.046 × g | |
Ja | |
TX-150-Rotor, ClickSeal-Deckel, vier Adapter für 4 x 50 ml konische Röhrchen, vier Adapter für 8 x 15 ml konische Röhrchen | |
<56 dB(A) | |
TX-150 | |
10 s bis 99 h 59 min | |
- 10 °C bis 40 °C | |
Nein | |
460 x 670 x 320 mm | |
750 w | |
50/60 Hz |
4 x 145 ml | |
4.350 U/min | |
Direkte, bürstenlose Induktion | |
GT1R | |
Vier Direktzugriffsprogramme | |
Ja | |
Aerosoldichter ClickSeal-Deckel | |
Tischzentrifuge | |
2 Jahre (Zentrifuge), 5 Jahre (Rotor) | |
71 kg | |
230 V |
Videos
-
Fisherbrand GT Centrifuges
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%