Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Fix ph-Indikatorstreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 14
2 bis 9
pH1.7 bis 3.8
Packungsgröße:
100 Einheiten
100 Stück
Descripción
Sehr geschätzte Standardstreifen für viele pH-Testanwendungen.
- Das einfache Verfahren Eintauchen und Ablesen liefert in Sekundenschnelle zuverlässige Ergebnisse
- Aufgrund der patentierten pH-Fix-Technologie ist der Indikator chemisch an das Testpad gebunden
- Farbstoff wird nicht ausgewaschen, sodass die Kleidung sauber bleibt und die Proben rein bleiben
Especificaciones
Especificaciones
| pH-Bereich | 2 bis 9 |
| Format | Streifen |
| Menge | 100 Streifen |
| Typ | pH-Indikatorpapier |
| Länge (metrisch) | 85 mm |
| Breite (metrisch) | 6 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido