Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17R Mikrozentrifuge
Diese Mikrozentrifuge mit kompakter Stellfläche eignet sich optimal für Routine-Laborarbeiten bis 17,000 x g mit Kühlungsbedarf.
Marke: Thermo Scientific™ 75002440
4462.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Diese Thermo Scientific Sorvall Legend MicroCL 17R Mikrozentrifugen mit ihrem bemerkenswert geringen Platzbedarf eignen sich hervorragend für Mikrovolumenprotokolle wie die Vorbereitung von Nukleinsäuren und Proteinlysaten und das Präparieren von Proben für eine PCR-Reaktion. Zur Auswahl stehen 7 leichtgewichtige Mikrozentrifugenrotoren, ausgelegt auf Beschleunigungen von bis zu 17,000 x g. Mit Hilfe der Kühlfunktion können die Proben in nur 9 Minuten von Raumtemperatur auf die gewünschte Temperatur heruntergekühlt werden.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:- Leistung bis zu 17.000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
- Modelle mit Kühlfunktion bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
- Wählen Sie aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren die ideale Lösung für Ihre Anwendung:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
- Unser Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 ml- bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
- Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
- Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
- Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
- Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Die Geräte entsprechen den aktuellsten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
17,000 xg | |
-9 bis +40 °C | |
Tischzentrifuge | |
Sorvall Legend Micro 17R Zentrifuge, gekühlt | |
Sorvall Legend Micro 17R | |
Ja | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch) | |
62,0lb. (28,0 kg) | |
50/60 Hz | |
24x 1,5/2,0 ml-Rotoren mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel |
13.300 U/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel | |
230 V, 50/60 Hz | |
2 Jahre | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.) | |
Sorvall™ | |
230 V |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31