Learn More
uvex Faltbare Maske silv-Air Premium 5320+ FFP3
Die Produktlinie silv-Air Premium+ umfasst klassische Falzmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen und auch perfekt an größere Gesichtsformen angepasst sind.Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
Marke: uvex 8765321
113.05 EUR gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Einzeln verpackt
- Farbe: Grau
- Mit Ausatemventil
Sicherheitsmerkmale
- Zertifizierte FFP3-Gesichtsmaske gemäß EN 149
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- Zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unterhalb des Schwellenwerts
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Die weiche Dichtlippe im Nasenbereich gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
- Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
- Flexible und verstellbare Nasenklemme
- Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
Spezifikation
EN 149 (D-Kennzeichnung) | |
Flat-fold | |
FFP3 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Ja | |
Unsteril |
Weiß | |
Ja | |
Polypropylen, Polyester | |
Standard | |
FFP3 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen