Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Der Scott™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6392
98.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17163664
  • 209.00 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Nachfüllung enthält einen Liter klaren Handdesinfektionsschaum; dieses alkoholische Händedesinfektionsmittel enthält Aloe Vera und Hautpflegemittel und ist dermatologisch mit einer farbstoff- und parfümfreien Formulierung getestet
  • Der Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alkoholschaum-Handdesinfektionsmittel
Biozid-Produkte-Verordnung
Aquarius™ Handreinigerspender (6948, 6955, 7124)
6 Packungen
1 l
Clear
EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Verordnung EU 528/2012
Cassette
6 L
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kimberly-Clark™ Scott™ > 1 l-Kassette