Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Gold-Band™ Ampullen
Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
Marke: DWK Life Sciences™ 176772
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
- Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Goldenes Band zur Markierung der Vorritzung
- Die Stiele können durch Ziehen oder Abschmelzen der Spitze versiegelt werden.
Compliance
Erfüllt die Normen USP, Typ 1, und ASTM™, Typ I, Klasse A.
Spezifikation
1mL | |
Vorgeritzte Ampulle | |
1,05cm | |
6,7cm | |
USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas | |
Durchsichtig | |
0.41 Zoll | |
2,63 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Gold-Band™ Ampullen > 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur