Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Der Scott™
Marke: Kimberly-Clark™ 6393
123.29 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Jede Nachfüllung enthält einen Liter klaren Handdesinfektionsschaum; dieses alkoholische Händedesinfektionsmittel enthält Aloe Vera und Hautpflegemittel und ist dermatologisch mit einer farbstoff- und parfümfreien Formulierung getestet
- Der Scott™
Spezifikation
Alkoholschaum-Handdesinfektionsmittel | |
EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Verordnung EU 528/2012 | |
Kimberly Clark Professional™ berührungsloser elektronischer Hautmittelspender in weiß und silber | |
4 Packungen | |
1,2 l |
Clear | |
Kann an der Wand montiert oder als freistehender Desinfektionsmittelspender verwendet werden | |
Cassette | |
4.8 L |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.