Learn More
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
Marke:  Corning™ 5100-125
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10774182
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen.PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
  • Hergestellt aus PYREX™ Borosilikatglas für erhöhte Haltbarkeit
  • Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkte Ränder für zusätzliche Stabilität und Beständigkeit gegen Brüche durch Aufprall
  • Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hochstabiler Rand
125 ml
50 bis 125 ml
5,7 in.
Weithals
12/Packung
Extra groß mit weißen, quadratischen Markierungen
Weit
84 mm
3.3 Zoll
Borosilikatglas
25 ml
14.6 cm
48/Karton
Konisch
Wiederverwendbar
Unsteril
6
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen > 125 mL