Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte braune Gold-Band™ Ampullen
Zum Schutz lichtempfindlicher Proben
Marke: DWK Life Sciences™ 176799
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bernsteinfarbiges Borosilikatglas
- Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
- Goldenes Band zur Markierung der Vorritzung
- Die Stiele können durch Ziehen oder Abschmelzen der Spitze versiegelt werden.
Compliance
Erfüllen die Normen USP, Typ 1, und ASTM™, Typ I, Klasse B.
Spezifikation
5mL | |
Vorgeritzte Ampulle | |
1,65cm | |
8,4cm | |
USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas | |
Bernsteinfarben | |
0.64 Zoll | |
3,3 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte braune Gold-Band™ Ampullen > 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur