Learn More
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
Marke:  Corning™ 5100-500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10377679
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen.PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
  • Hergestellt aus PYREX™ Borosilikatglas für erhöhte Haltbarkeit
  • Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkte Ränder für zusätzliche Stabilität und Beständigkeit gegen Brüche durch Aufprall
  • Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hochstabiler Rand
500 ml
100 bis 500 ml
9,37 in.
Weithals
6/Packung
Extra groß mit weißen, quadratischen Markierungen
Weit
137 mm
5,3 in.
Borosilikatglas
50 ml
23.8 cm
36/Karton
Konisch
Wiederverwendbar
Unsteril
10
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen > 500 ml