Learn More
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
Marke:  Corning™ 5100-125
177.31 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12525017
  • 204.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen.PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
  • Hergestellt aus PYREX™ Borosilikatglas für erhöhte Haltbarkeit
  • Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkte Ränder für zusätzliche Stabilität und Beständigkeit gegen Brüche durch Aufprall
  • Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hochstabiler Rand
125 ml
50 bis 125 ml
5,7 in.
Weithals
12/Packung
Extra groß mit weißen, quadratischen Markierungen
Weit
84 mm
3.3 Zoll
Borosilikatglas
25 ml
14.6 cm
48/Karton
Konisch
Wiederverwendbar
Unsteril
6
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen > 125 mL