Learn More
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
Marke: Corning™ 5100-1L
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen.PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
- Hergestellt aus PYREX™ Borosilikatglas für erhöhte Haltbarkeit
- Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
- Mechanisch stärker als Standardkolben
- Verstärkte Ränder für zusätzliche Stabilität und Beständigkeit gegen Brüche durch Aufprall
- Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
Spezifikation
Hochstabiler Rand | |
1000 ml | |
250 bis 1000 ml | |
11.4 Zoll | |
Weithals | |
6/Packung | |
Extra groß mit weißen, quadratischen Markierungen | |
Weit | |
168 mm |
6.6 Zoll | |
Borosilikatglas | |
50 ml | |
29.2 cm | |
24/Karton | |
Konisch | |
Wiederverwendbar | |
Unsteril | |
11 |