Learn More
Eppendorf™ Research™ Plus Pipettensets
Diese Pipette ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und intuitive Handhabung. Eppendorf™ Research™ plus Pipetten genügen den höchsten Ansprüchen an Präzision und Genauigkeit – mit ultimativer Ergonomie und enormer Vielseitigkeit.
Marke: Eppendorf™ 3123000942
1615.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mechanische Luftpolsterpipette für präzises, einfaches und sparsames Pipettieren von wässrigen Lösungen
- Spüren Sie den Unterschied bei Gewicht und Pipettierkräften: Diese ultraleichte Pipette wurde nach den Prinzipien des Eppendorf PhysioCare Concept™ entwickelt
- Dank des federbelasteten Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis zu 1 ml), der die Arbeitsbelastung ohne Einbußen bei der Dichtheit der Spitzen reduziert, können Sie die Anhaftung der Spitzen auf ein Minimum reduzieren
- Profitieren Sie von einer der niedrigsten Bedien- und Spitzenabwurfkräfte auf dem Pipettenmarkt und reduzieren Sie so die Belastung von Hand und Arm
- Stellen Sie Ihre Pipette kurzfristig in Sekundenschnelle auf eine höhere Genauigkeit bei der Pipettierung von schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder in großen Höhenlagen ein. Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen ohne Kalibrierung
- Autoklavierung der gesamten Pipette oder nur des unteren Teils je nach Ihren Anforderungen und Anwendungen für eine sichere, ordnungsgemäße Dekontaminierung
- Hochwertiges Material sorgt für hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit
- Genießen Sie die hervorragende Flexibilität und wählen Sie zwischen Einkanalpipetten mit festem bzw. variablem Volumen sowie zwischen 8-, 12-, 16- und 24-Kanal-Pipetten.
Spezifikation
Seriennummer-spezifisches Zertifikat | |
Zwei-Tasten-Bedienung | |
Fingerhaken | |
1 | |
Manuelle Pipetten, Satz mit 6 Stück | |
Ergonomisch | |
Luftpolstersystem |
Universalspitzen, epT.I.P.S.™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen, Polycarbonat, Polyetherimid | |
Eppendorf Research Plus | |
0,1 – 2,5 μl, 0,5 – 10 μl, 2 – 20 μl (gelb), 10 – 100 μl, 20 – 200 μl, 100 – 1.000 μl | |
Pipettieren von wässrigen Flüssigkeiten | |
6 Pipetten Research™ plus 1-Kanal variabel, 1 x Pipettenkarussell 2, 6 x EPT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Spitzen und Kugelschreiber |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31