Learn More
PURUS™ Rahmen für EnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einfaches Verschieben zu Reinigungszwecken
- Die rutschfeste Unterlage sorgt dafür, dass der Rahmen nicht verrutscht
- Passend für alle PURUS™ EnviroTack™ Matten
- Robust und langlebig
- Nicht-rutschend aus Polymer-beschichtetem Polyestergewebe
- Natürlich antimikrobiell, Schimmel- und Mehltau-resistent
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 508 x 1194 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 457 x 1143 mm PURUS™ Biohybrid™-Matten |
| Dicke (metrisch) | 3,175 mm |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |