Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettor Starterkit
GREENER_CHOICE
Die Corning™ Axygen™ Axyget™ Pro Pipettiergeräte wurden für höchsten Komfort, höchste Genauigkeit und höchste Präzision entwickelt.
Marke:  Axygen™ AP-STR-KIT-P
813.91 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16392267
  • 1095.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ergonomisches Griffdesign für perfekte Passform für die rechte und linke Hand
  • Praktische Ein-Hand-Volumeneinstellung mit Auto-Lock-System verhindert versehentliche Volumenänderungen während der Arbeit
  • 4-Stelliger Zähler für mehr Präzision, perfekt positioniert für Sichtbarkeit zu jeder Zeit
  • Einkanalpipetten sind mit sehr schmalen Röhrchen kompatibel
  • Die Mehrkanalschäfte lassen sich einzeln einfahren, um eine perfekte Spitzenbeladung und einen einfacheren Spitzenabwurf zu gewährleisten
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Farbkodiert zur einfachen Identifizierung der Größen
  • Einfache Kalibrierung im Labor hilft Ihnen, Ihren Pipettierer schnell an verschiedene Flüssigkeitstypen anzupassen
  • Einzeln getestet und mit einem Qualitätszertifikat geliefert
  • Enthält:
    • 4 Einkanalpipettierer: 0.5 bis 10 μl, 2 bis 20 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl
    • Universeller linearer Ständer für vier Einkanalpipettierer
    • Axygen™ MultiRack Pipettenspitzen: 10 μl, 200 μl, 1000 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 8655
Rot, Gelb, Blau
1
Starter-Kit
4 Einkanalpipetten, linearer Ständer, Probenspitzen, Bedienungsanleitung, QC-Zertifikat, Werkzeug für Kalibrierung im Labor
3
Autoklavierbar
Ergonomisch
Axypet
Ergonomisch
1 Kit
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettor Starterkit > Menge: 1 Kit