Learn More
Eppendorf™ Research™ Plus Pipettensets
Diese Pipette ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und intuitive Handhabung. Eppendorf™ Research™ plus Pipetten genügen den höchsten Ansprüchen an Präzision und Genauigkeit – mit ultimativer Ergonomie und enormer Vielseitigkeit.
813.24 € - 1706.80 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Fingerhandschuh | Ergonomisch |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15772069
![]() |
Eppendorf™
3123000900 |
0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl |
813.24 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15733459
![]() |
Eppendorf™
3123000918 |
2 bis 20, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl |
813.24 €
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15743459
![]() |
Eppendorf™
3123000926 |
100 bis 1.000 μl, 0,5 bis 5,0 ml, 1 bis 10 ml |
813.24 €
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17884601
|
Eppendorf™
3123000942 |
0,1 – 2,5 μl, 0,5 – 10 μl, 2 – 20 μl (gelb), 10 – 100 μl, 20 – 200 μl, 100 – 1.000 μl |
1706.80 €
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Langlebig und widerstandsfähig gegen chemische, thermische und mechanische Belastungen
- Volumeneinstellung: durch wenige Drehungen auf das gewünschte Volumen
- Betätigungstaste: sehr geringe Betätigungskraft, Farbcodierung zeigt Pipettenvolumen an, perfekt ergonomisch angeordnet
- Abwerfer: sehr geringe Betätigungskraft, perfekt ergonomisch angeordnet
- Volumenanzeige: Vierstellig, vergrößert
- Zweite Einstellungsanzeige und Öffnung: zum Einstellen der Pipette auf Flüssigkeiten mit stark von Wasser abweichenden Eigenschaften
- Eppendorf PerfectPiston™: Ultraleichter Kolben aus Fortron™
- Schnellanschlussklemme: Einfacher Abwurf des Unterteils (nicht bei 10 μl-Pipetten)
- Federbelasteter Spitzenkonus: verbesserte Ergonomie, hält die Spitze sicher
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Ergonomisch |