Learn More
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ Pipettierer-Starter-Kit
Das Corning™ Lambda™ EliteTouch™ Pipetten-Starterkit wurde entwickelt, um ein Höchstmaß an Ergonomie, Genauigkeit und Präzision zu bieten.
Marke: Corning™ 6065
900.13 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ergonomisches Griffdesign für perfekte Passform für die rechte und linke Hand
- Praktische Ein-Hand-Volumeneinstellung mit Auto-Lock-System verhindert versehentliche Volumenänderungen während der Arbeit
- 4-Stelliger Zähler für mehr Präzision, perfekt positioniert für Sichtbarkeit zu jeder Zeit
- Einkanalpipetten sind mit sehr schmalen Röhrchen kompatibel
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
- Die Mehrkanalschäfte lassen sich einzeln einfahren, um eine perfekte Spitzenbeladung und einen einfacheren Spitzenabwurf zu gewährleisten
- Einfache Kalibrierung im Labor hilft Ihnen, Ihren Pipettierer schnell an verschiedene Flüssigkeitstypen anzupassen
- Einzeln getestet und mit einem Qualitätszertifikat geliefert
- Enthält Folgendes:
- 4 Einkanalpipettierer: 0.5 bis 10 μl (Kat.-Nr. 6051), 2 bis 20 μl (Kat.-Nr. 6052), 20 bis 200 μl (Kat.-Nr. 6055), 100 bis 1000 μl (Kat.-Nr. 6056)
- Universeller linearer Ständer für vier Einkanalpipettierer (Kat.-Nr. 6066)
- DeckWorks Pipettenspitzen: 10 μl (Kat.-Nr. 4135), 200 μl (Kat.-Nr. 4138), 1000 μl (Kat.-Nr. 4140)
- 3 farbige Drucktasten (4 Sets)
- Zubehör
Spezifikation
ISO 8655 | |
Ergonomisch | |
Lambda EliteTouch | |
Ergonomisch | |
1 |
Autoklavierbar | |
1 | |
Starter-Kit | |
4Einkanalpipetten, universeller linearer Ständer für vier Einkanalpipetten, DeckWorks Pipettenspitzen,3 farbige Drucktasten (4-sätze), Zubehör | |
3 Jahre |