Learn More
Sartorius Tacta™ Multipacks mit mechanischen Pipetten
Multipacks kombinieren einen Satz Tacta mechanische Einkanalpipetten mit passenden Spitzentabletts und nützlichem Zubehör. Sartorius Tacta Mechanische Pipetten-Multipacks sind die beste Alternative zum Austausch Ihrer gebrauchten mechanischen Pipetten.
Marke: Sartorius LH-729674
1306.16 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 3X Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle96 (0.2 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 x linearer Ständer, 3 x Einzelpipettenhalter
Beschreibung
- Bequeme Handhabung durch ergonomisch gestalteten Griff
- Geringe Pipettierungs- und Spitzenabwurfkraft
- Reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Optiject™ Technologie
- Einzigartiges Optilock™ System ermöglicht flexible Mengenanpassung und Verriegelung
- Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
- Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
- leicht ablesbare, vierstellige Volumenanzeige hilft bei der Einstellung exakter Volumina
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
- Vollständig autoklavierbar
- Hochwertige Optifit Standardspitzen für verschiedene Anwendungen
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1 | |
Multipacks für mechanische Pipetten | |
Vierstellige Volumen-Anzeige | |
10/Pckg. | |
2 Jahre | |
79 g (1-Kanal,1000 μl);138 g (8-Kanal,300 μl) |
Tacta | |
Tacta | |
0,5 to 10, 10 to 100, 20 to 200, 100 to 1000, 500 to 5000 μl | |
5 Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl ,500 bis 5000 μl), Spitzengestelle für 96 Spitzen (0.1 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), Spitzengestell für 50 Spitzen (5000 μl), 1 linearer Ständer, 5 Pipettenhalter | |
Hoch | |
138 mm (1-Kanal,1000 μl);240 mm (8-Kanal,300 μl) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Tacta™ Multipacks mit mechanischen Pipetten > Tacta 5er-Packung; Packung mit 10
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur