Learn More
R&D Systems™ TACS Nuclease and Buffer
Highly purified recombinant endonuclease specific for all forms of DNA
Marke: R&D Systems™ 4800-30-N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- TACS-Nuclease has high specific activity, is tolerant to a variety of buffer conditions, and is stable at both 4°C and at -20°C
- TACS-Nuclease Buffer has been optimized for use with TACS-Nuclease for the generation of a positive control for DNA fragmentation characteristic of apoptosis
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
15 μL | |
TACS Nuclease and Buffer |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ TACS Nuclease and Buffer > 15uL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur