Learn More
Invitrogen™ Qubit™ dsDNA BR Assaykit
Für den hochselektiven Nachweis von dsDNA über RNA, auch bei Vorhandensein von Kontaminanten. Die Qubit dsDNA Assay-Kits sind von 10 pg/ul bis 100 ng/ul und von 100 pg/ul bis 1.000 ng/ul genau.
Marke: Invitrogen™ Q32851
114.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: HS Assay-Kit
Benötigt : Qubit 1.0 oder Fluorometer 2.0 oder andere Fluorometer und dünnwandige 500 μl-PCR-Röhrchen
Beschreibung
Mit Qubit dsDNA-HS (High Sensitivity)- und Qubit dsDNA-BR (Broad Range)-Assay-Kits erzielen Sie eine genaue und präzise Quantifizierung von dsDNA. Diese dsDNA-Quantifizierungskits ermöglichen den schnellen und selektiven Nachweis von DNA-Proben mit niedriger und hoher Abundanz und können dsDNA von ssDNA, RNA, Protein und freien Nukleotiden unterscheiden. Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien werden gut toleriert.
Die für den Einsatz mit Qubit Fluorometern konzipierten Qubit dsDNA HS und BR Assay-Kits sind für doppelsträngige DNA (dsDNA) über einzelsträngige DNA (ssDNA), RNA, Protein und freie Nukleotide hochgradig selektiv. Alle Kits enthalten ein konzentriertes Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte DNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe zugeben (ein beliebiges Volumen zwischen 1 und 20 µl reicht aus) und die Konzentration mit dem Qubit Fluorometer auslesen.Qubit dsDNA HS Assay-Kit
Das Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay-Kit bietet bei Verwendung mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung empfindlicher DNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für anfängliche DNA-Probenkonzentrationen von 0,005 bis 120 ng/µl konzipiert und bietet 0,1 bis 120 ng Nachweisbereich.
Qubit dsDNA BR Assay-Kit
Das Qubit dsDNA BR (Broad Range) Assay-Kit bietet bei Verwendung mit dem Qubit Fluorometer eine präzise und selektive Methode für die Quantifizierung von DNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für anfängliche DNA-Probenkonzentration von 0,2 bis 2.000 ng/µl konzipiert und bietet 4−2.000 ng Nachweisbereich.
Hinweise
• Qubit dsDNA HS und BR Assay-Kits können mit jedem Qubit Fluorometer verwendet werden
•Verwenden Sie dazu dünnwandige, durchsichtige 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Bestell- Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 × 200 µl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
dsDNA-Quantifizierung, hohe Empfindlichkeit | |
510/527 | |
100 Reaktionen | |
Qubit | |
Raumtemperatur |
Fluoreszenz | |
Qubit Fluorometer | |
0,1 bis 120 ng | |
100 assays |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3070454 | Analysenzertifikat | 06/11/2024 | Q32851,Q32851_LITL18 PROMO |
2989151 | Analysenzertifikat | 04/09/2024 | Q32851,Q32851_LITL18 PROMO |
2935439 | Analysenzertifikat | 16/07/2024 | Q32851,Q32851_LITL18 PROMO |
2896558 | Analysenzertifikat | 23/05/2024 | Q32851,Q32851_LITL18 PROMO |
2856050 | Analysenzertifikat | 26/03/2024 | Q32851,Q32851_LITL18 PROMO |