Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Virus-Säulen
Zusätzliche Silika-Membran-Mini-Spin-Säulen zur zuverlässigen Aufreinigung von viraler RNA aus zellfreien biologischen Flüssigkeiten (z. B. Serum und Plasma) unter Verwendung des NucleoSpin™ RNA-Virus-Kits.
Marca: Macherey-Nagel™ 740956.250S
Descripción
NucleoSpin™ RNA-Virus
- Zuverlässige und reproduzierbare Isolierung viraler RNA frei von Verunreinigungen
- Sicheres und bewährtes Verfahren
- Bewährt für eine Vielzahl von Viren, darunter Grippeviren, HCV, HIV, Vogelgrippevirus, Blauzungenvirus
- Träger-RNA für höchste Empfindlichkeit in Downstream-Prozesse enthalten
- Schnelles und praktisches Protokoll – virale RNA und DNA* innerhalb von nur 30 min
- Support-Protokoll für die parallele Isolierung von viraler RNA und DNA (mit Proteinase K, nicht im Kit enthalten)
- Virale RNA aus 150 μl Serum, Plasma und zellfreien biologischen Flüssigkeiten
- Typische Downstream-Prozesse: RT-PCR, enzymatische Reaktionen
Especificaciones
Blaues Band | |
Mini-Spin-Säule | |
50 μl | |
Bindungsvermögen: 40 μg | |
Isolierung viraler RNA | |
250 Säulen | |
30 min/4 - 6 Preps |
Raumtemperatur (18–25 °C) | |
Silika-Membran | |
Zellfreie biologische Flüssigkeiten, Plasma, Serum, Plasma, zellfreie biologische Flüssigkeiten | |
Zentrifuge | |
Nur Säulen | |
< 150 μl |
Seguridad y manipulación
- NucleoSpin RNA Virus
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, ethanol
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.