Learn More
Heathrow Scientific™ RF1000™ Manueller Pipettenfüller
Zum Befüllen von Pipetten mit einer Hand. Der Fisherbrand™ RF1000™ Manuelle Pipettenfüller stellt eine kostengünstige Möglichkeit für weniger ideale Umgebungsbedingungen dar. Geeignet für den Einsatz mit verschiedenen Pipettengrößen. Es sind keine speziellen Ersatzfilter erforderlich. Mit autoklavierbarer Düse aus Polypropylen.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS1000RFU
55.81 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11821920
  • 63.15 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfach zu bedienen für genaue Dosierung und Aspirationskontrolle
  • Leicht, einzigartig für Bedienung mit einer Hand ausgelegt und einsatzbereit
  • Einfach den Regelschalter einstellen und Hauptkugel drücken 
  • Den Steuerknüppel nach vorn drücken, um abzusaugen und nach hinten ziehen, um abzugeben 
  • Ausblasbalg drücken, um die in der Pipette verbliebene Flüssigkeit auszustoßen
Wirtschaftlich und anpassungsfähig
  • Konischer Silikonpipettenadapter nimmt abgestufte oder volumetrische Pipetten aus Glas oder Kunststoff auf
  • Kann mit vielen Pipettenmarken und -volumen von 1 bis 100 ml verwendet werden
  • Für allgemeine, sofort verfügbare Whatman Ersatzfilter mit 0.45 μm
Ideal für viele Umgebungen und Anwendungen
  • Für Untersuchungen im Feld, Unterrichtspraktika, Arbeiten auf dem Labortisch oder im Laborschrank
  • Testumgebungen, in denen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit oder verschmutzte Umgebungen teurere mechanische Füllstoffe verursachen würden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Reusable
Bulb
RF1000 Pipette Controller
0.45μm
Pipettierhilfe
0.45μm Whatman-Filter
Austauschbarer 0.45 μm-Filter
Zertifizierte Qualität
Blau
Pipette
Polypropylen
1
Unsteril
1 bis 100 ml
1 ml- bis 100 ml-Pipetten, Glas oder Kunststoff, graduiert oder volumetrisch
180 x 45 x 120 mm
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ RF1000™ Manueller Pipettenfüller > Höhe:120mm