Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 Fluorometer, mit WiFi
Click to view available options
Menge:
1 Fluorometer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Kombination aus Qubit™ 4 Fluorometer und RNA IQ Assay-Kit ermöglicht eine genaue Differenzierung von intakter und degradierter RNA in nur zwei einfachen Schritten
- Bei allen Assays meldet ein fluoreszierender Farbstoff die Konzentration oder Qualität des Zielmoleküls in der Probe; dieser sendet erst ein Signal, wenn er an das Ziel gebunden hat, wodurch die Auswirkungen von Kontaminanten auf das Ergebnis minimiert werden.
- Die anwenderfreundlichen Touchscreen-Menüs erleichtern die Auswahl und Durchführung der Assays. Die Ergebnisse werden innerhalb weniger Sekunden angezeigt.
Eigenschaften:
- Schnelle und hochgenaue Analyse von DNA, RNA und Proteinen in weniger als drei Sekunden pro Probe
- Misst intakte RNA in weniger als 5 Sekunden pro Probe
- Hohe Genauigkeit bei Verwendung einer Probenmenge von nur 1 bis 20 μl, selbst bei sehr verdünnten Proben
- Ein integrierter Reagenzienrechner erstellt schnell Anweisungen zur Herstellung der Qubit™-Arbeitslösung
- Speichert Ergebnisse von bis zu 1.000 Proben
- Moderner, 5,7 Zoll großer Farb-Touchscreen für einfachen Arbeitsablauf
- Die Grafikanzeige signalisiert, wenn sich die Proben im erweiterten Bereich oder außerhalb des Bereichs befinden
- Durch die kompakten Maße sparen Sie Platz auf Ihrer Arbeitsfläche
- Flexibilität beim Export von Daten über den im Lieferumfang enthaltenen WLAN-Dongle, ein USB-Laufwerk oder direkt über ein USB-Kabel auf Ihren Computer
- Sie können das Qubit™ Fluorometer mit Ihren häufigsten Assays personalisieren, neue Assays hinzuzufügen oder sogar mittels MyQubit™ Software und Webtool eigene Assays erstellen
- Wählbare Sprache wie z. B. Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch
- Vorgeladenes Programm zum Testen der Leistung des Fluorometers mit dem Qubit™ Fluorometer Verification Assay Kit
Das Fluorometer kann auch für direkte Messungen der Fluoreszenz von Proben verwendet werden.
- Die Ion Sphere Particle-Qualität kann vor der Sequenzierung auf dem Ion PGM Sequenzierer mit dem Fluorometer und dem Ion Sphere Kit für die Qualitätskontrolle analysiert werden.
Ermöglicht genauere Ergebnisse als UV-Absorption bei niedrigen Konzentrationen
- Das Fluorometer ist wesentlich empfindlicher als UV-Absorption, die alles misst, was bei 260 nm absorbiert, einschließlich DNA, RNA, Proteinen, freien Nukleotiden und überschüssigen Salzen
- Die Farbstoffe in den Qubit™ Assay-Kits fluoreszieren nur dann, wenn sie an das ausgewählte Molekül (DNA, RNA oder Protein) in einer Probe gebunden sind. Dadurch wird ein wiederholtes Arbeiten aufgrund ungenauer Messungen verhindert.
Schnelle, einfache und genaue Messung der RNA-Qualität
- Der Qubit™ IQ-Assay für RNA bietet eine schnelle, einfache Methode, um zu prüfen, ob eine RNA-Probe degradiert ist.
- Der Assay verwendet zwei einzigartige Farbstoffe: Der eine bindet an große, intakte RNA bindet und der andere selektiv an kleine, abgebaute RNA; zusammen ermöglichen sie eine schnelle Bestimmung der Qualität und Integrität von RNA-Proben.
- Geben Sie einfach Proben zur IQ-Arbeitslösung für RNA hinzu und führen Sie dann eine Messung am Fluorometer durch.
Spart Probenmengen und Tischfläche
- Erfordert Proben von nur 1 bis 20 µl
- Für den Einsatz bei Raumtemperatur; benötigt nur wenig Platz auf dem Labortisch
- Verfügt über moderne Optik und Datenanalysealgorithmen und ist ausgestattet mit einen USB-Stick, einem Kabel für die Übertragung von Daten in Excel und für Software-Downloads, einem Universal-Netzteil, vier Adaptern sowie einer elektromagnetischen CE-Zertifizierung
- Ermöglicht maximale Flexibilität für den Datenexport über WLAN, USB-Laufwerk oder USB-Kabel direkt an den Computer.
- Alle Daten können in der Cloud-Anwendung gespeichert werden, einschließlich der direkten Übertragung vom Gerät über WLAN.
Einzelne Probenmessungen im Handumdrehen
- Das anwenderfreundliche Fluorometer sorgt für schnelle und einfache Assays
- Berechnungen und Einstellungen werden vom Gerät automatisch durchgeführt
- Die Assays laufen alle über dasselbe allgemeine Protokoll mit einem simplen Misch-Ablese-Format bei Inkubationszeiten von nur zwei Minuten für DNA- und RNA-Assays.
- Dünnwandige 500 l PCR-Röhrchen erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Probenvolumen | 1 bis 20 µl |
| Excitation Wavelength | 470 nm (blaue LED), 635 nm (rote LED) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Qubit Fluorometer |
| Produktlinie | Qubit |
| Typ | Fluorometer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Quantifizierung, RNA-Quantifizierung, Proteinquantifizierung |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Menge | 1 Fluorometer |